Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dihydrat, puriss. p.a., Solstice
Artikelnummer. 15623040
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623040 5 kg 5kg
15613040 500 g 500g
15603040 1 kg 1kg
15633040 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15623040 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 304355KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 DKK
    2049.67 DKK / 5kg
    Spare 265.33 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, 98,5-101,0% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2HPO4 · 2H2O
Formel vægt 177,99 g/mol
Procent renhed 98,5 til 101% (kalk til det tørrede stof)
Grad puriss. pa