Få mere at vide
Sodium Phosphate Dibasisk Dihydrat, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613040
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15613040 500 g 500g
15603040 1 kg 1kg
15623040 5 kg 5kg
15633040 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613040 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30435500G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, 98,5-101,0% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 500 g
Lineær formel Na2HPO4 · 2H2O
Formel vægt 177.99g/mol
Procent renhed 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grad puriss. pa