Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dihydrat, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2HPO4 · 2H2O |
| Formel vægt | 177,99 g/mol |
| Procent renhed | 98,5 til 101% (kalk til det tørrede stof) |
| Grad | puriss. pa |