Få mere at vide
Natriumfosfatdibasiskhydrat, opfylder den analytiske spec. for BP, Ph. Eur., 98,5-101% (beregning til det tørrede stof), Solstice,
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690740
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15690740 5 kg 5kg
15650740 1 kg 1kg
15660740 2.5 kg 2.5kg
15600750 6 x 1 kg Pakke med 6
15610750 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15680740 4 x 5 kg Pakke med 4
15670740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15690740 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042725KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 DKK
    1659.23 DKK / 5kg
    Spare 215.77 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opfylder analytisk specifikation fra BP, Ph. Eur., 98,5-101% (kalkulation til det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2HPO4 · 2H2O
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
Formel vægt 177,99 g/mol
Procent renhed 98,5 til 101% (kalk til det tørrede stof)
Grad Extra Pure