Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphatdihydrat, opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 98,5-101% (beregnet til det tørrede stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15660740 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15660740
Brand: Honeywell-Fluka 042722.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., 98,5-101% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Na2HPO4 · 2H2O
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
Formel vægt 177.99g/mol
Procent renhed 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)