Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dihydrat, Solstice
Artikelnummer. 15696800
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15696800 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15696800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 71633250G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
til HPLC,≥ 98,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic dihydrate
CAS 10028-24-7
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel H5Na2O6P
Lineær formel Na2HPO4 · 2H2O
MDL nummer MFCD00149182
FN nummer UN3077
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formel vægt 177,99 g/mol
Procent renhed ≥98,5% (T)
Grad HPLC