Få mere at vide
Natriumfosfatdibasisk, 99+%, for HPLC
Artikelnummer. 15204714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15204714 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10418862 25 g Glasflaske 25g
10005783 100 g Glasflaske 100g
10519273 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15204714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343810025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 DKK
    4201.56 DKK / 2.5kg
    Spare 283.44 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic dihydrate
Smeltepunkt 243,0 °C til 245,0 °C
Navn note For HPLC
Farve Hvid
pH 7,5 til 9,2 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 93 g/L (20 °C)
Formel vægt 177.99
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC