Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Smeltepunkt | 243,0 °C til 245,0 °C |
| Navn note | For HPLC |
| Farve | Hvid |
| pH | 7,5 til 9,2 (5% soln. ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2HPO4·2H2O |
| Vis mere |