Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk dihydrat, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 16594204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594204 5 kg
16584204 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1082.11 DKK / 5kg
    Spare 82.89 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatriumdihydrat hydrogenphosphat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic dihydrate
Smeltepunkt 243,0 °C til 245,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Na2HPO4·2 H2O
Merck Index 15, 8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 93 g/L (20 °C).
Formel vægt 177.99
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren