Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphatdihydrat, 98+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Smeltepunkt | 243,0 °C til 245,0 °C |
| CAS | 10028-24-7 |
| pH | 8,4 til 9,6 (1 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Pulver, krystaller og/eller stykker |
| Mængde | 5 kg |
| Tab ved tørring | 19,5 % til 21,0 % (1 g, 130 °C) |
| Emballage | Plast tromle |
| Analyseprocentområde | 98 + % |
| Molekylær formel | H5Na2O6P |
| Vis mere |