Få mere at vide
Natriumfosfat dibasiskhydrat, 98+%, til analyse
Artikelnummer. 12694947 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
12694947 1 kg Glasflaske 1kg
12644977 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 12694947 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 124990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    392.65 DKK / 1kg
    Spare 73.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic dihydrate
Smeltepunkt 243,0 °C til 245,0 °C
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller stykker
Mængde 1 kg
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98 + %
Lineær formel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 177.99
Procent renhed ≥98%
Grad Analyser