Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Smeltepunkt | 243,0 °C til 245,0 °C |
| Fysisk form | Pulver, krystaller og/eller stykker |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98 + % |
| Lineær formel | Na2HPO4·2H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Opløselighedsinformation | (5% i vand) Klar, farveløs |
| Formel vægt | 177.99 |
| Vis mere |