Få mere at vide
Dibasisk natriumfosfat vandfri (hvide granulater eller pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-28662
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10182863
Brand: Fisher BioReagents BP332500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dibasisk natriumfosfat vandfri (hvide granulat eller pulver)
Denne bufferkomponent er almindeligt anvendt i vævskultur og molekylærbiologiapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Farve Hvid
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Merck Index 15, 8789
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥99.0%
Identifikation Pass Test
Tab ved tørring 0.2% max.
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning Decomposes information: > 240°C