Få mere at vide
Dibasisk natriumfosfat vandfri (hvide granulater eller pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Dibasisk natriumfosfat vandfri (hvide granulat eller pulver)
Denne bufferkomponent anvendes ofte i vævskultur og molekylærbiologiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,7 til 9,3 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Tab ved tørring | 0,2% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Oplysninger om nedbrydning | Nedbryder information: > 240 °C |
| Vis mere |