Få mere at vide
Natriumphosphat, dibasisk, vandfri, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518184 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 15518184
Brand: Avantor J.T.Baker 382701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Dibasic, Anhydrous
Mængde 500 g
Formel vægt 141.96
Grad FCC/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.07kg