Få mere at vide
Natriumphosphat, Dibasisk, Vandfri, Multi-Kompendiel, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538174 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 x 500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15538174
Brand: Avantor J.T.Baker 380401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Mængde 4 x 500 g
Molekylær formel HNa2O4P
MDL nummer MFCD00003496
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formel vægt 141.96
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.07kg