Få mere at vide
Natriumphosphat, Dibasisk, Vandfri, Multi-Kompendiel, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 x 500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate |
| Navn note | Dibasic, Anhydrous |
| CAS | 7558-79-4 |
| Mængde | 4 x 500 g |
| Molekylær formel | HNa2O4P |
| MDL nummer | MFCD00003496 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
| InChI nøgle | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatrium;hydrogenphosphat |
| Vis mere |