Få mere at vide
Melford Dibasisk natriumphosphat, vandfri
Artikelnummer. p-200086988
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 30018783
Brand: Melford S23100500.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dibasisk vandfri natriumfosfat er en kemisk forbindelse, der er almindeligt kendt som dinatriumhydrogenphosphat eller dinatriumfosfat.
Denne forbindelse er en vandfri form for natriumphosphat, hvilket betyder, at den ikke indeholder nogen vandmolekyler.
Inden for life science-området bruges natriumfosfat dibasisk vandfrit primært som et buffermiddel, der hjælper med at opretholde en stabil pH-værdi i forskellige biologiske og biokemiske processer.
Det bruges ofte i laboratoriemiljøer til fremstilling af forskellige biologiske reagenser, cellekulturmedier og proteinoprensningsprocesser. Forbindelsens bufferegenskaber gør den værdifuld i formuleringen af diagnostiske kits og farmaceutiske produkter, hvor opretholdelse af en specifik pH er afgørende for stabiliteten og effektiviteten af det endelige produkt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Mængde 500 g
Molekylær formel Na2HPO4