Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15698160 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15698160
Brand: Honeywell-Fluka S97635KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens