Få mere at vide
Natriumfosfatdibasisk, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15688160
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688160 500 g 500g
15638160 100 g 100g
15658160 1 kg 1kg
15668160 2.5 kg 2.5kg
15608170 6 x 500 g Pakke med 6
15698160 5 kg 5kg
15678160 4 x 2.5 kg Pakke med 4
15648160 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15688160 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S9763500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    756.00 DKK / 500g
    Spare 99.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Lineær formel Na2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141,96 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens