Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | dinatrium;hydrogenphosphat |
| Formel vægt | 141.96g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |