Få mere at vide
Natriumphosphat, dibasisk, 99+%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10698504 5 kg Plastflaske 5kg
10361474 100 g Plastflaske 100g
10440481 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Opløselighedsinformation Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.2% max.
Emballage Plastflaske