Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, dibasic |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,7 til 9,3 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Mængde | 100 g |
| Tab ved tørring | 0,2% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| Vis mere |