Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk, 99+%, ACS-reagens, egnet til bufferopløsninger
Artikelnummer. 10782602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782602 500 g Plastflaske 500g
10185753 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15139153 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 DKK
    416.65 DKK / 500g
    Spare 60.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic
Farve Hvid
pH 8,7 til 9,3 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 500 g
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Oplysninger om nedbrydning Nedbryder information: > 240 °C
Lineær formel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens