Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat,≥ 99,999 % (metalbasis), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Artikelnummer. 15666800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15666800 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15666800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 71629100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TraceSELECT™ , til sporanalyse, vandfri,≥ 99,999% (metalbasis)
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Mængde 100 g
Molekylær formel HNa2O4P
Lineær formel Na2HPO4
MDL nummer MFCD00003496
FN nummer UN3077
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formel vægt 141.96g/mol
Procent renhed ≥99.999% (metals basis)
Emballage Poly flaske