Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, dibasic |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 kg |
| Emballage | Fiber tromle |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| Merck Index | 15,8789 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 75 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| IUPAC navn | dinatriumhydrogenphosphat |
| Formel vægt | 141.96 |
| Vis mere |