Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk, 98+%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 12665147 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12665147 1 kg 1kg
12675147 5 kg 5kg
12685147 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12665147 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    385.65 DKK / 1kg
    Spare 56.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-79-4 ∣ HNa2O4P ∣ 141,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98 + %
Lineær formel Na2HPO4
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 75 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren