Få mere at vide
Natriumphosphat, Dibasisk, 7-Hydrat, Endotoksintestet, Krystal, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548174 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548174 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15548174 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 381605
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Dibasic, 7-Hydrate, Endotoxin Tested
CAS 7782-85-6
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel H15Na2O11P
MDL nummer MFCD00149180
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Formel vægt 268.07
Grad USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.70kg