Få mere at vide
Natriumphosphat, Dibasisk, 7-Hydrat, Krystal, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5390936 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15558174
Brand: Avantor J.T.Baker 381701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Dibasic, 7-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 268.07
Grad USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.70kg