Få mere at vide
Natriumphosphat, Dibasisk, 7-Hydrat, Krystal, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568174 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568174 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15558174 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568174 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 381705
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Dibasic, 7-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 268.07
Grad USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.70kg