Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate |
| Navn note | Dibasisk, 7-Hydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.70kg |
| Formel vægt | 268.07 |
| Procent renhed | 98.0 to 101.0% |
| Grad | USP |