Få mere at vide
Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041900
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15453389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60651.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Liquid
Mængde 250 ml
MDL nummer MFCD00146206