Få mere at vide
Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | MFCD00146206 |