Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Beskrivelse
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(121 mg/ml ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (121mg/ml at 20°C). |