Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15483529
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483529 250 ml 250ml
15493529 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60825.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(121 mg/ml ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
MDL nummer MFCD00146206
Opløselighedsinformation Soluble in water (121mg/ml at 20°C).