Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15464149
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15464149
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61561.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphosphatbuffer bruges rutinemæssigt i biovidenskaberne. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(121 mg/ml ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
MDL nummer MFCD00146206
Opløselighedsinformation Soluble in water (121mg/ml at 20°C).