Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,0
Artikelnummer. 15485959
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15485959
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63791.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumphosphat er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumfosfat, monobasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphosphat er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumfosfat, monobasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD00146206
Opløselighedsinformation Fully miscible.