Få mere at vide
Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| MDL nummer | MFCD00146206 |