Få mere at vide
Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443309
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15443309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60565.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
MDL nummer MFCD00146206