Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0
Beskrivelse
Fosfatbuffer er en multifunktionsbuffer, der bruges til mange molekylærbiologiske procedurer. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fosfatbuffer er en multifunktionsbuffer, der bruges til mange molekylærbiologiske procedurer. Det er også blevet brugt til PEGylering af proteiner ved pH 7,4 og en koncentration på 50 mM. Natriumphosphatpufferopløsning kan anvendes til fremstilling af en lang række phosphatbaserede biologiske buffere til anvendelse i celle- og molekylærbiologiapplikationer.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |