Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4
Beskrivelse
Bufferopløsninger spiller en væsentlig rolle i industrielle og fysiologiske processer. Bufferopløsninger med kendt og præcis pH-værdi gør det muligt at indstille testsystemet til at måle prøverne med ukendt pH mere præcist og præcist. Det bruges også til fremstilling af mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bufferløsninger spiller en væsentlig rolle i industrielle og fysiologiske processer. Bufferopløsninger med kendt og præcis pH-værdi gør det muligt at indstille testsystemet til at måle prøverne med ukendt pH mere præcist og præcist. Det bruges også til fremstilling af mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med alkohol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. Umulig at blande med alkohol. |