Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15404579
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15404579
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62152.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bufferopløsninger spiller en væsentlig rolle i industrielle og fysiologiske processer. Bufferopløsninger med kendt og præcis pH-værdi gør det muligt at indstille testsystemet til at måle prøverne med ukendt pH mere præcist og præcist. Det bruges også til fremstilling af mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bufferløsninger spiller en væsentlig rolle i industrielle og fysiologiske processer. Bufferopløsninger med kendt og præcis pH-værdi gør det muligt at indstille testsystemet til at måle prøverne med ukendt pH mere præcist og præcist. Det bruges også til fremstilling af mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med alkohol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
MDL nummer MFCD00146206
Opløselighedsinformation Miscible with water. Immiscible with alcohol.