Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,0
Mængde:
500 mL
1 L
Beskrivelse
Natriumphosphat er meget udbredt som et reagens med høj bufferkapacitet til molekylærbiologi, biokemi og kromatografi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumphosphat anvendes i vid udstrækning som et
reagens med høj bufferkapacitet til molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
reagens med høj bufferkapacitet til molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate buffer soln. |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible. |