missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Phenylbutyrate, TRC

Artikelnummer. 30426960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426960 5 g
30420648 10 g
30414636 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6670055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1716-12-7
Molekylær formel C10 H11 O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 186.18
Synonym Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
IUPAC navn sodium;4-phenylbutanoate
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium phenylbutyrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Formel vægt 186.0657
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.