missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Phenylbutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phenylbutyrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 186.0657 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?