Få mere at vide
Sodium Phenylbutyrate, Mikromol™
Beskrivelse
Sodium Phenylbutyrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phenylbutyrate |
| CAS | 1716-12-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium phenylbutyrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 O2 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | sodium;4-phenylbutanoate |
| Vis mere |