Få mere at vide
Sodium Phenylbutyrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17983826
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983826 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3397.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Phenylbutyrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phenylbutyrate
CAS 1716-12-7
Analyt- eller komponentnavne Sodium phenylbutyrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 O2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC navn sodium;4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 186.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.0657 g/mol