Få mere at vide
Sodium Phenyl Phosphate Dibasic Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30426149
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30426149 5 g
1 options
Artikelnummer. 30426149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6732705G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phenyl Phosphate Dibasic Dihydrate
CAS 66778-08-3
Molekylær formel C6H5Na2O4P • 2(H 2O)
Mængde 5 g
Synonym Phosphoric Acid','Monophenyl Ester','Sodium Salt','Hydrate (1:2:2)
InChI formel InChI=1S/C6H7O4P.2Na.2H2O/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMIL O=P(O[Na])(O[Na])OC1=CC=CC=C1.O.O
IUPAC navn sodium phenyl phosphate dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 254.08
Formel vægt 253.99