missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumphenoxid trihydrat, TRC

Artikelnummer. 30411320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411320 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS66700010G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Phenoxide Trihydrate
CAS 156150-40-2
Molekylær formel C6H5NaO.3[H2O]
Mængde 10 g
Synonym Sodium Salt Phenol Hydrate (1:1:3), Phenol Sodium Salt Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMIL O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1
IUPAC navn natrium; phenoxid; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 170.14
Formel vægt 170.0555
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.