missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumphenoxid trihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phenoxide Trihydrate |
| CAS | 156150-40-2 |
| Molekylær formel | C6H5NaO.3[H2O] |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Sodium Salt Phenol Hydrate (1:1:3), Phenol Sodium Salt Trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMIL | O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1 |
| IUPAC navn | natrium; phenoxid; trihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.14 |
| Formel vægt | 170.0555 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?