Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Persulfate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2S2O8 |
| FN nummer | 1505 |
| Formel vægt | 238.1g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Reagent |