Få mere at vide
Sodium Persulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10795531 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10795531 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10795531 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6080/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
CAS 7775-27-1
Farve White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Na2O8S2
MDL nummer 3501
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;sulfonatooxy sulfate
Molekylvægt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vægt 238.09g/mol
Emballage Plastic powder jar